KW19A02FF3
Milligard® 1,2 µm, capsule Opticap® XL
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL2 Milligard 1.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 2
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
14.2 cm (5.6 in.)
Largeur
3.3 in.
Longueur nominale des cartouches
2 in. (5 cm)
Diamètre
12.5 cm (4.9 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
14.2 cm (5.6 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤15 mg/capsule
Matrice
Milligard®
Dimension de pores
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Caractéristiques
Liaison
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3