Documents
KVPVA10TT1
Millipore
Opticap® XL Viresolve® NFR
Parvovirus removal
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Viresolve NFP 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF (modified)
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone O-ring (for vent)
silicone seal
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
≤10 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
25 °C max. inlet temp.
250 L process volume
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) (Forward)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
33 cm (13 in.)
device size
10 in.
Surface de filtration
0.42 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Viresolve® NFP
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Application
Élimination des parvovirus
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : parvovirus
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : purification des protéines
  • Usage prévu : clairance virale
  • Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
  • Stockage : à conserver à température ambiante.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Viresolve® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
Filtre mouillé à l'eau pendant 5 min à 3,4 bar (50 psi) ; cycle liquide avec échappement lent à 123 °C pendant 60 min maximum
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 12 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP à 25 °C.
Informations légales
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.