Principaux documents
HX0200
Supelco
Hexadecane
Synonyme(s) :
Hexadecane, Cetane ASTM Grade
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
208-878-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤10
Pf
18 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C