HX0082
Heptane, Biosynthesis
Synonyme(s) :
Heptane, n-Heptane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
48 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤100 ppm Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
97-98 °C/1013 hPa
Pf
-90.5 °C
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
0.05 g/L
UV cutoff
≤200 nm
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Assay (saturated C7 hydrocarbons):99.9% min
Color (APHA):10 max
Evaporation residue:1ppm max
Filtered through 0.2 μm filter:To pass test
Form:Clear liquid
Infrared Spectrum:Conforms to standard
UV Abs. at 200 nm:1.00AU max
UV Abs. at 210 nm:0.50AU max
UV Abs. at 220 nm:0.20AU max
UV Abs. at 250 nm:0.01AU max
UV Abs. at 270 nm:0.005AU max
UV Cut-off:200nm max
Water (H2O):100ppm max
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup