Documents
HTS134M
Sigma-Aldrich
Préparation de membrane ChemiSCREEN Récepteur humain recombinant de la famille GIP Glucagon
About This Item
Code UNSPSC :
41123201
eCl@ss :
32161000
Description
GPCR Class B
protein target GIP
Niveau de qualité
Technique(s)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... GIPR(2696)
Description générale
FONCTION : SwissProt : réf. P48546. Il s'agit d'un récepteur du GIP. L'activité de ce récepteur est médiée par les protéines G, qui activent l'adénylyl cyclase.
TAILLE : 466 acides aminés ; 53 157 Da
EMPLACEMENT SUBCELLULAIRE : membrane cellulaire ; protéine membranaire multipassages.
SIMILARITÉ : SwissProt : réf. P48546. Appartient à la famille des récepteurs 2 couplés à la protéine G.
Application
Essai de liaison du radioligand
Forme physique
En solution dans le tampon de conditionnement : 50 mM Tris pH 7,4, 10 % glycérol et 1 % sérum albumine bovine sans conservateur. Méthode d'emballage : Les protéines membranaires ont été ajustées à la concentration indiquée dans le tampon d'emballage, rapidement congelées et stockées à -80 °C.
Stockage et stabilité
Conserver à -80 °C. Le produit est stable pendant au moins 6 mois à compter de la date de réception s'il est stocké conformément aux instructions. Ne pas décongeler et recongeler.
Remarque sur l'analyse
Les membranes sont mélangées à un ligand radioactif et à un concurrent non marqué (voir les Figures 1 et 2 pour les concentrations testées) dans un tampon de liaison dans une plaque de 96 puits sans liaison, et incubées pendant 1 à 2 heures. Avant la filtration, une plaque Harvest FC de 96 puits (Millipore réf. MAHFC1H) est enduite de polyéthylèneimine à 0,33 % pendant 30 minutes, puis lavée avec 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5 % sérum albumine bovine. La réaction de liaison est transférée sur la plaque de filtration et lavée 3 fois (1 ml par puits et par lavage) avec du tampon de lavage. La plaque est séchée et comptée.
Tampon d'hybridation : 50 mM HEPES, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2 % sérum albumine bovine, filtré et stocké à 4 °C
Radioligand : [125I] GIP (Perkin Elmer réf. : NEX-402)
Tampon de lavage : 50 mM HEPES, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1 % sérum albumine bovine, filtré et stocké à 4 °C.
Un pack contient suffisamment de membranes pour au moins 200 essais (unités), une unité étant la quantité de membrane qui permet d'obtenir un rapport signal/bruit de fond supérieur à 8 avec du GIP marqué à l'iode 125 (I125) à 0,2 nM
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2