Documents
HAWP047A0
Millipore
Filtres en emballage autoclavable (AO Pak), blanc uni, diamètre 47 mm, pores 0,45 µm
Microbiological analysis
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable
hydrophilic
Conditionnement
box of 10 envelopes containing 10 pak
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type wine
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filtres en emballage autoclavable (AO Pak) - 10 enveloppes refermables contenant 10 filtres et 10 tampons, et nécessitant un autoclavage.
Application
Analyses microbiologiques
Conditionnement
Emballage autoclavable : 10 enveloppes refermables contenant 10 filtres et 10 tampons, et nécessitant un autoclavage
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3