Principaux documents
HAWP0470M
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter matched weight pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 50 pair
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et la recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Clarification de solutions aqueuses
  • Élimination des particules
  • Analyse des particules
  • Analyses microbiologiques
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Questions
  1. What is the procedure for using a matched weight filter?
    1 réponse
    1. To use matched weight filters:
      •They are packaged together in pairs and have a weight difference of no more than 0.1 mg.
      •Pre-weighing is not necessary.
      •They are stacked together in the filtration device.
      •When filtering the sample, it passes through both filters, with contaminants retained on the upper (test) filter. The weight difference after drying represents the contaminant weight in the sample.
      Utile ?