Principaux documents
GSWP047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.22µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
box of 10 envelopes containing 10 pak
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type sport drink
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
Application
Microbiological analysis
Conditionnement
Sterile pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, sterile
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)