Principaux documents
GSTF29325
Millipore
membrane MF-Millipore
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Triton-free, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Paramètres
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
180 μm
Extractibles par gravimétrie
<2%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
75 % porosity
Point de bulle
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Description générale
Filter Code: GSTF
Filter Type: Screen filter
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3