GR01
Anti-EGFR (Ab-1) Mouse mAb (528)
liquid, clone 528, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
528, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Description générale
Application
Frozen Sections (2.5 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Immunoprecipitation(1 µg/sample)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Paraffin Sections (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Remarque sur l'analyse
HL-60 cells or human brain
A-431 or normal skin tissue
Autres remarques
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable