Principaux documents
G20-008EP
Millipore
Palier mâle USM pour mélangeur NovAseptic®
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Paramètres
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
Niveau de qualité
Description générale
Les mélangeurs NovAseptic® offrent une solution complète pour la réalisation de mélanges tout au long de la ligne du procédé
et sont conçus pour une grande variété d'applications de mélanges
dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Spécificité
Ra de surface ≤ 0,5 μm (20 μin) (en option : Ra ≤ 0,25 μm (10 μin))Poli à la main, ou poli par polissage électrolytique (EP) en option. Aucun composé de polissage d'origine animale n'a été utilisé.
Application
Les mélangeurs NovAseptic® offrent une solution complète pour la réalisation de mélanges tout au long de la ligne du procédé
et sont conçus pour une grande variété d'applications de mélanges
dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Composants
L'unité d'entrainement est emballée dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany