FR139572001
Estapor® Magnetic Microspheres
EM2-100/40 Mag NH2 PS 10%, Encapsulated Magnetic aminated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyme(s) :
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Niveau de qualité
Composition
Iron Content, 36.0-50.0%
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml - 10L
Concentration
10% solids
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Couleur
brown
Matrice
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Diamètre des billes
0.80-1.80 μm
Capacité
10-100 μeq/g surface charge density
Groupe fonctionnel
amine (NH2)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.