Principaux documents
FCMAB323PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anticorps anti-phosphotyrosine-PE, recombinant clone 4G10®
clone 4G10, Milli-Mark®, from mouse
100 TESTS
401,00 €
401,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 TESTS
401,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
401,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Catégories apparentées
Description générale
Certains résidus tyrosine peuvent être marqués comme un groupe de phosphates par des protéine kinases et, dans leur état phosphorylé, sont appelés "phosphotyrosine". La phosphorylation des résidus tyrosine est considérée comme l'une des étapes clés de la transduction du signal et de la régulation de l'activité enzymatique.
L'émergence des anticorps anti-phosphotyrosine fait partie des événements qui ont marqué la recherche sur la transduction du signal. Avant l'arrivée de ces anticorps, l'étude de la phosphorylation des résidus tyrosine des protéines et des enzymes nécessitait des expériences radioactives longues et dangereuses. Les anticorps anti-phosphotyrosine sont couramment utilisés en western blotting après immunoprécipitation des protéines cibles pour mesurer la phosphorylation des résidus tyrosine des protéines. Les anticorps anti-phosphotyrosine sont aussi directement utilisés sur des lysats cellulaires pour étudier l'évolution globale du degré de phosphorylation des résidus tyrosine en réponse à différents traitements.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les protéines phosphorylées sur tyrosine de toutes les espèces.
Devrait détecter les protéines tyrosine phosphorylées chez toutes les espèces.
Application
L'anticorps Milli-Mark anti-phosphotyrosine-PE, clone recombinant 4G10, est un anticorps dirigé contre la phosphotyrosine, clone 4G10, destiné à une utilisation en cytométrie en flux.
Qualité
Produit évalué par cytométrie en flux avec des cellules A431 traitées ou non traitées à l'EGF.
Description de la cible
Dépend du poids moléculaire de la protéine phosphorylée sur tyrosine à détecter.
Forme physique
Anticorps IgG2bk monoclonal de souris conjugué à la phycoérythrine (PE) et purifié, en PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml de sérum albumine bovine.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules A431 traitées ou non traitées
Informations légales
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Neel H Shah et al.
eLife, 7 (2018-03-17)
The specificity of tyrosine kinases is attributed predominantly to localization effects dictated by non-catalytic domains. We developed a method to profile the specificities of tyrosine kinases by combining bacterial surface-display of peptide libraries with next-generation sequencing. Using this, we showed
Veronika Horkova et al.
Cell reports, 30(5), 1504-1514 (2020-02-06)
Overtly self-reactive T cells are removed during thymic selection. However, it has been recently established that T cell self-reactivity promotes protective immune responses. Apparently, the level of self-reactivity of mature T cells must be tightly balanced. Our mathematical model and experimental data