FCMAB216AP
Milli-Mark® Anti-CD138-APC Antibody, clone MI15
clone MI15, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Syndecan-1, SYND1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MI15, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDC1(6382)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
U266 cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable