This product is tested for suitability in flow cytometry using Jurkat cells. Currently, there are no literature references for this product.
FCABS165A6
Milli-Mark® Anti-MAPK 1/2 (tERK) Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
Milli-Mark®, from rabbit
Synonyme(s) :
Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, MAP kinase 1, MAPK 1, p44-ERK1, ERT2, MAP kinase isoform p44, p44, MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, MNK1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Hi Is there any reference for using this antibody? BR RR
1 réponse-
Utile ?