FC-1L-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-Leb from the clone P3F234MD4, Human IgA, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-Leb (clones LE2/P3F234MD4), FFMU
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
P3F234MD4, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Concentration
11-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgA
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2