Principaux documents
EZHIASF
Millipore
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent; animal serum free
Synonyme(s) :
Insulin
96 WELLS
669,00 €
669,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
96 WELLS
669,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
669,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Human Insulin ELISA, animal serum free, This Human Insulin ELISA, animal serum free is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-128%
linearity: 73-100%
sensitivity: 0.73 μU/mL
standard curve range: 2-200 μU/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This unique Human Insulin Elisa kit is animal serum free–the monoclonal antibodies are harvested from clones grown in culture medium devoid of any animal protein.
Spécificité
No Cross-reactivity with Human Pro-insulin or Human C-peptide
Application
3.5 hour assay, room temperature, 20 µL sample volume
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Used to detect/quantify: Insulin
Clause de non-responsabilité
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials