EX0245
Acétate d'éthyle
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
Absorption UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.50
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
EX0245-NP10 is sold as 2 x 10 L
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup