Documents
ECM532
Sigma-Aldrich
Kit Combo d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine α/β, colorimétrique
The Alpha/Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit can be used for assessing the presence or absence of specific integrins on the cell surface.
Synonyme(s) :
α/β integrin probe, cell surface integrin detection kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... ITGA1(3672)
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le kit de matrice d'adhérence cellulaire CHEMICON® médiée par les intégrines alpha et bêta peut être utilisé pour évaluer la présence ou l'absence d'intégrines spécifiques à la surface des cellules. Ce test peut se substituer à l'analyse FACS (3) et est utile pour le criblage des cellules adhérentes humaines à la recherche d'intégrines de surface cellulaire ou pour le suivi de la différenciation cellulaire in vitro ou de la modification génétique des cellules.
Produit réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Le kit de matrice d'adhérence cellulaire médiée par les intégrines alpha et bêta peut être utilisé pour évaluer la présence ou l'absence d'intégrines spécifiques à la surface des cellules.
Conditionnement
96 puits
Composants
Plaque de matrice d'intégrine alpha : (Réf. : 90599), une plaque de 96 puits avec 12 barrettes. Chaque barrette contient un puits de chacun des anticorps monoclonaux anti-intégrine alpha de souris : (alpha1, alpha2, alpha3, alpha4, alpha5, alphaV, alphavbeta3), et un puits négatif de chèvre anti-souris. Voir la disposition de la plaque sur la notice du produit.
Plaque de matrice d'intégrine bêta : (Réf. : 90600), une plaque de 96 puits avec 12 barrettes. Chaque barrette contient un puits de chacun des anticorps monoclonaux anti-intégrine bêta de souris : (beta1, beta2, beta3, beta4, beta6, alpha5beta5 et alpha5beta1), et un puits négatif de chèvre anti-souris. Voir la disposition de la plaque sur la notice du produit.
Solution de coloration cellulaire : (réf. 90144); deux flacons de 20 ml.
Tampon d'extraction : (réf. 90145), deux flacons de 20 ml.
Tampon de test : (réf. 90601), deux flacons de 100 ml.
Stockage et stabilité
Les plaques expérimentales et de contrôle peuvent être conservées à une température comprise entre 2 °C et 8 °C dans le sachet en aluminium jusqu'à leur date de péremption. Les barrettes non utilisées peuvent être replacées dans le sachet et stockées. Veiller à ce que le dessiccant reste à l'intérieur du sachet, et que le sachet soit fermé hermétiquement.
Précautions
· Le colorant cellulaire contient de faibles quantités de cristal violet, une substance toxique qui peut provoquer des cancers et des dommages génétiques héréditaires. À manipuler avec précaution. Toxique par inhalation et par ingestion. Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau.
· Le tampon d'extraction contient de l'alcool. Éviter la consommation interne.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
E Crosas-Molist et al.
Oncogene, 36(21), 3002-3014 (2016-12-13)
Epithelial to mesenchymal transition is a common event during tumour dissemination. However, direct epithelial to amoeboid transition has not been characterized to date. Here we provide evidence that cells from hepatocellular carcinoma (HCC), a highly metastatic cancer, undergo epithelial to
Srishti Bhutani et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(1), 200-210 (2018-02-20)
Cell therapy is an emerging paradigm for the treatment of heart disease. In spite of the exciting and promising preclinical results, the benefits of cell therapy for cardiac repair in patients have been modest at best. Biomaterials-based approaches may overcome
Amir Aziz et al.
Endocrinology, 159(2), 696-709 (2017-12-01)
Insulin resistance is associated with impaired endothelial regeneration in response to mechanical injury. We recently demonstrated that insulinlike growth factor-binding protein-1 (IGFBP1) ameliorated insulin resistance and increased nitric oxide generation in the endothelium. In this study, we hypothesized that IGFBP1
S Almqvist et al.
Journal of wound care, 20(2), 68-68 (2011-03-08)
To study the effects of an amelogenin mixture on integrin-dependent adhesion, DNA synthesis and apoptosis of cultured human dermal microvascular endothelial cells and angiogenesis in an organotypic assay. Immobilised antibodies against specific integrins (alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5, alpha-v, ß1
Chelsea J Stoikos et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(7), 1767-1774 (2010-05-12)
During implantation, the embryo adheres to the endometrium via cell adhesion molecules (CAMs) present on blastocyst trophectoderm and endometrial epithelial cells. CAMs, including integrins and extracellular matrix (ECM) ligands, are most likely regulated by hormones, cytokines and growth factors. We