Principaux documents
DX1732
Supelco
N,N-Diméthylformamide
Biosynthesis OmniSolv®
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-679-5
Essai:
≥99.9% (GC)
Application(s):
peptide synthesis
pb:
153 °C (lit.)
Pression de vapeur:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Durée de conservation
24 mo. (from manufacture date)
Limite d'explosivité
15.2 %
Impuretés
≤0.4 μeq/g Titrable acid
≤0.4 μeq/g Titrable base
≤200 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
peptide synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Biosynthesis OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAmines (as dimethylamine)5ppm maxAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.4µeq/g maxTitrable base0.4µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)200ppm max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)