Merck
DDMISC0010
Direct Detect® Spotting Tray
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
5 PKG
70,70 €
70,70 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
Quality Level
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany