CVGB03TP
Cartouche Durapore® hydrophobe, 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Durapore® CVGB Cartridge Filter 30 in. 0.22 µm Code 0
+33 1 85 14 81 89ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+33 1 85 14 81 89ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
PVDF
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in.
Surface de filtration
2.07 m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.