CN50F1001
*PP PLEAT CART 5.0UM 10C-F
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Dimension de pores
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Catégories apparentées
Description générale
Device Configuration: Cartridge