CN03F2001
Filtre à cartouche Polygard® CN
pore size 0.3 μm, Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
CN CARTRIGE C-F 20" 0.3UM
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
Dimension de pores
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany