Principaux documents
CN0301E06
Millipore
Filtre à cartouche Polygard® CN
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Cartouche de filtration Polygard-CN, 10" (25 cm), 0,3 μm, code 0, éthylène-propylène
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
EPR seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Surface de filtration
0.42 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg
Dimension de pores
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Les produits de la gamme de cartouches de filtration Polygard®-CN sont des filtres à cartouche de diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. La structure plissée des matériaux filtrants Polygard®-CN réduit au minimum les pressions différentielles pendant le processus de filtration. Une dimension de pores de 0,3 μm et la construction entièrement en polypropylène de ces filtres assurent de faibles niveaux de composés extractibles et une large compatibilité chimique. Les performances du filtre en aval sont améliorées grâce à une réduction efficace des particules et des micro-organismes.
Les cartouches de filtration Polygard-CN offrent un débit élevé avec une pression différentielle maximale de 4,8 bar (70 psid) à 25 °C. Les cartouches sont robustes, solides, résistantes et sont conçues pour résister à plusieurs cycles de stérilisation en place à la vapeur.
Applications typiques
Les cartouches de filtration Polygard-CN sont largement utilisées dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz, les opérations de collage et la réduction de la biocharge.
Conformité réglementaire
Les cartouches de filtration Polygard®-CN sont conçues, développées et fabriquées conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon la norme relative aux systèmes de qualité ISO 9000 et sont expédiées avec un certificat de qualité. Chaque cartouche de filtration est accompagnée d'un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque cartouche comporte un marquage avec ses caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
Une gamme complète de tailles de cartouches de filtration Polygard®-CN est disponible pour répondre aux besoins de vos applications. Pour garantir la compatibilité avec les boîtiers déjà existants, il existe plusieurs options de raccordement.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min.
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures de trempage dans l'eau.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l.
Autres remarques
Conseils d'utilisation
  • rétention : réduction des micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (nominale)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction efficace des particules et des micro-organismes
  • Instructions d'utilisation : se reporter au manuel d'utilisation des cartouches POLYGARD® et CLARIGARD®.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany