CDUFHF05K
Pyrogard® 5000 Ultrafiltration Cartridge
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Pyrogard®
Paramètres
1.0 L/min flow rate
Résistivité
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Impuretés
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
Raccords
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Comprises polysulfone hollow fiber membranes in an acrylonitrile-butadiene-styrene housing with polyurethane potting compound. Initially contains 1.5 vol. % hydrogen peroxide storage solution.
- Purification technology involves the use of ion exchange, activated carbon membrane.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable