Principaux documents
CDRC4050HG
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
2.4 L/min flow rate at 1 bar
Résistivité
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Impuretés
<10 cfu/mL Bacteria
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<500 ppb
Dimension de pores
<0.22 μm pore size
Conductivité
<0.1 μS/cm
Compatibilité
for use with Elix® Gulfstream
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.
Application
For Elix® Gulfstream systems
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany