CC105
Human Integrin α5β1 Protein, Triton X-100 Formulation
Synonyme(s) :
VLA-5
578,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
578,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Impuretés
CONTAMINANT(S)
none detected
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... ITGA5(3678)
Description générale
Two main protein bands corresponding to a5 (145 kD) and beta1 (120 kD) subunits are seen in silver stained 7.5%
polyacrylamide gels under nonreduced conditions. Minor protein band at the 210 kD corresponding to beta1 subunit disulfide dimmer, which is formed during electrophoresis and disappears after reduction.
Application
Function: Liposomes containing Integrin alpha5/beta1 adhere to surfaces coated with fibronectin in an RGD-dependent fashion.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)