CC1048
MMP-9, human, proform
Synonyme(s) :
Progelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Essai
>95% (total protein)
Forme
liquid
Activité spécifique
>1200 mU/mg (specific activity of activated MMP-9 after trypsin activation)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.2 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Description générale
Application
An aliquot of 10 μL MMP-9 monomer is mixed with 20 μL trypsin solution (see below) and activation buffer in a total volume of 100 μL. The mixture is incubated for 20 min at 37°C. Thereafter trypsin is inhibited by addition of 10 μL aprotinin solution.
Trypsin solution: 0.50 mg TPCK-trypsin/mL activation buffer. The solution is stored in aliquots at -20°C.
Activation Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2.
Aprotinin solution: 1 mg aprotinin/mL activation buffer. The solution is stored at -20°C.
Définition de l'unité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable