CBL52
Anti-Insulin-like Growth Factor-I Antibody, clone M23
clone M23, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
IGF-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M23, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... IGF1(3479)
Spécificité
AFFINITY CONSTANT: The affinity of monoclonal antibody BM23 for IGF-1 was 1 x 10E10 L/mole and the cross reactivities of IGF-2, MSA and porcine insulin were 1%, 0.05% and 0.0001% respectively
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2