CBL479
Anti-Integrin β3 Antibody, clone PM6/13
clone PM6/13, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD61
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
PM6/13, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Spécificité
Antigen distribution:
Platelets >98%
Megakaryocytes >98%
Granulocytes 0%
Monocytes 0%
LGL cells 0%
B cells 0%
T cells 0%
Peripheral blood lymphocytes 0%
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable