Principaux documents
BVHAWG124
Millipore
Unité Beviflex, entonnoir de 100 mL, membrane blanche quadrillée, pores de 0,45 µm
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis
Synonyme(s) :
Entonnoir pour filtration stérilisante
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene device
styrene-acrylonitrile (SAN) device
white filter
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Fabricant/nom de marque
Beviflex
Paramètres
100 mL sample volume
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'entonnoir Beviflex est une unité de filtration stérile prête à l'emploi qui allie un entonnoir de 100 mL et un filtre membranaire en un seul et même dispositif, offrant une solution complète pour les tests de biocharge. L'unité de filtration est faite de polypropylène et de styrène/acrylonitrile (SAN) tandis que la membrane est constituée d'un mélange d'esters de cellulose (MCE). Cette dernière est blanche, quadrillée et présente une taille de pores de 0,45 µm. Le filtre membranaire solidaire et scellé permet d'éviter la manipulation de la membrane, prévenant ainsi une importante source de contamination, et améliorant par conséquent la fiabilité des tests de biocharge. Le scellement de la membrane empêche le phénomène de contournement souvent observé avec les autres systèmes de filtration. L'unité de filtration Beviflex permet une filtration plus rapide.
Application
L'entonnoir Beviflex de 100 mL avec membrane en esters de cellulose (MCE) est utilisé pour les tests de biocharge, le contrôle de la qualité de l'eau et les analyses microbiologiques générales de la bière et de l'eau en bouteille. Il est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Informations légales
BEVIFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2