BM-12125
Auto2D® PAGE Chip 12.5%
precast gel, for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
Synonyme(s) :
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
283,00 €
About This Item
283,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
Auto2D®
Description générale
Application
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protocoles
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenu apparenté
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.