Principaux documents
BI0830
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
Synonyme(s) :
DNA Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Novabiochem®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Biosynthesis Novabiochem®
Application
BI0830-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0830-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-P4000 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 20APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid (by titration): 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 200ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)