Principaux documents
BI0421
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
dna
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Oxidations
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de transition
flash point 4.4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
BI0421-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (pyridine) (by density): 19.5-20.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C