BI0152
Activator Solution 0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
1H-tetrazole
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
Température de transition
flash point 7.2 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
BI0152-0450 is packaed in 28/405 glass bottles
BI0152-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-1005 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Remarque sur l'analyse
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.23-0.27M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 30ppm max
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
45.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.2 °C - closed cup