Principaux documents
AX1440
Supelco
Isoamyl Alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1718835
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-633-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (corrected for water content, GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Limite d'explosivité
1.2-9 %, 100 °F
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.2% Acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.003%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pb
130 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Température de transition
flash point 43.5 °C
Solubilité
25 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Acids and esters (as amyl acetate)0.2% maxAssay (GC, corrected for water content)98.5% minCarbonyl compounds (as HCHO)0.1% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.003% maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
110.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.5 °C - closed cup