Principaux documents
AP200B
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-chaîne légère de souris, conjugué à de la biotine
Chemicon®, from goat
0.5 MG
297,00 €
297,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 MG
297,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
297,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et gamma font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Spécificité
L'anticorps réagit fortement avec les anticorps primaires natifs comportant principalement des chaînes légères kappa. Il ne convient pas pour la détection des chaînes légères lambda. L'anticorps ne réagit pas avec la chaîne lourde de l'IgG de souris. L'anticorps a été testé en ELISA et adsorbé pour garantir une réactivité croisée minimale avec les immunoglobulines de bovin, de chèvre, de cheval, d'homme, de lapin, de rat et de mouton.
Réactivité croisée minimale avec les bovins, la chèvre, le cheval, l'homme, le lapin, le rat et le mouton.
Immunogène
Produit préparé à partir de chaîne légère d'IgG de souris purifiée.
Épitope : Chaîne légère kappa
Application
Dilutions suggérées :
Western Blotting : Dilution au 1/20 000 - 1/400 000e de la solution-mère à 1 mg/ml
ELISA : Dilution au 1/20 000 - 1/400 000e de la solution-mère à 1 mg/ml
Immunohistochimie : Dilution au 1/500 - 1/5000e de la solution-mère à 1 mg/ml
Immunocytochimie : Dilution au 1/500 - 1/5000e de la solution-mère à 1 mg/ml
Cytométrie en flux : Dilution au 1/200 - 1/1000e de la solution-mère à 1 mg/ml
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez la chaîne légère de souris à l'aide de cet anticorps de chèvre anti-chaîne légère de souris, conjugué à de la biotine, et dont l'utilisation a été validée en ELISA, FC, WB, IC et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques à un fragment
Description de la cible
25 kDa
Forme physique
Poudre lyophilisée issue d'une solution de phosphate de sodium 0,01 M et de NaCl 0,25 M à pH 7,6, avec 0,05 % d'azoture de sodium. 15 mg/ml de BSA en tant que stabilisant. Produit purifié par chromatographie d'affinité.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit est stable pendant six semaines entre 2 et 8 °C dans l'obscurité sous forme liquide, non diluée. Reconstituer le flacon avec de l'eau distillée (l'ajout de 0,5 ml d'eau donnera une concentration finale de 1 mg/ml). Pour un stockage prolongé après reconstitution, ajouter un volume égal de glycérol de façon à atteindre une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Il est à noter que, après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées. Conserver à l'abri de la lumière.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Dayong Jin et al.
Journal of biomedical optics, 14(2), 024023-024023 (2009-05-02)
A fundamental problem for rare-event cell analysis is auto-fluorescence from nontarget particles and cells. Time-gated flow cytometry is based on the temporal-domain discrimination of long-lifetime (>1 micros) luminescence-stained cells and can render invisible all nontarget cell and particles. We aim
Practical implementation, characterization and applications of a multi-colour time-gated luminescence microscope.
Zhang, L; Zheng, X; Deng, W; Lu, Y; Lechevallier, S; Ye, Z; Goldys, EM; Dawes, JM; Piper et al.
Scientific Reports null