Principaux documents
AP147B
Sigma-Aldrich
Anticorps de lapin anti-IgG de mouton, conjugué à de la biotine-SP
Chemicon®, from rabbit
1.5 ML
321,00 €
321,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1.5 ML
321,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
321,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
D'après les tests réalisés par immunoélectrophorèse, l'anticorps réagit avec les chaînes lourdes d'IgG de mouton et avec les chaînes légères communes à la plupart des immunoglobulines de mouton. Aucun anticorps dirigé contre les protéines sériques autres que les immunoglobulines n'a été détecté, mais il se peut que l'anticorps présente une réactivité croisée vis-à-vis d'immunoglobulines d'autres espèces.
Immunogène
IgG de mouton purifiée.
Application
DILUTION :
Dilution au 1/50 000 - 1/1 000 000e pour les tests ELISA avec un conjugué streptavidine-enzyme.
Dilution au 1/10 000 - 1/100 000 pour les western blots avec un conjugué streptavidine-enzyme.
Dilution au 1/500 - 1/5 000e pour l'immunohistochimie enzymatique sur des coupes de tissu.
Dilution au 1/200 - 1/1 000e pour la cytométrie en flux et l'immunohistochimie/immunocytochimie en fluorescence.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de lapin anti-IgG de mouton, conjugué à de la biotine-SP, permet de détecter le niveau d'IgG de mouton ; son utilisation a été publiée et validée en ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = tampon phosphate 0,01 M, NaCl 0,25 M avec 15 mg/ml de BSA et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum après la date de réception. Pour un stockage prolongé après reconstitution, ajouter un volume égal de glycérol de façon à atteindre une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Il est à noter que, après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées. Date de péremption : un an à partir de la date de reconstitution.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Osvaldo Giorgi et al.
Journal of neuroscience research, 93(5), 714-721 (2014-12-17)
Roman high (RHA)- and low (RLA)-avoidance rats are selectively bred for rapid vs. poor acquisition of active avoidance, respectively, and differ markedly in emotional reactivity, coping style, and behavioral and neurochemical responses to morphine and psychostimulants. Accordingly, acute cocaine induces