Principaux documents
AN3H04700
Millipore
Filtre membrane en polypropylène, 30,0 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Préfiltre en polypropylène, hydrophobe, 30 µm, 47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
30.0 μm pore size
72 % porosity
Matériaux:
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Caractéristiques:
hydrophobic
Diam. du filtre:
47 mm
Épaisseur:
150 μm
Stérilité:
non-sterile
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Description
This is a 30.0 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Dimension de pores
30.0 μm pore size
72 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AN3H
Application
Clarification des solutions aqueuses et organiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.