AG253
Heme Oxygenase 1, control peptide for AB1284
About This Item
Produits recommandés
Essai
88% (HPLC)
Niveau de qualité
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
rat ... HMOX1(24451)
Description générale
SIZE: 288 amino acids; 32819 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Microsome.
SIMILARITY: SwissProt: P09601 ## Belongs to the heme oxygenase family.
Application
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable