ABT48
Anti-Vesicle protein sorting 35 (VPS35) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
vacuolar protein sorting 35 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting 35, Maternal-embryonic 3, vacuolar protein sorting 35 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 35 (yeast), Vesicle protein sorting 35
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS35(55737)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VPS35 in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable