ABT146
Anti-Occludin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Occludin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OCLN(4950) , OCLN(100506658)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Occludin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option