ABS796
Anti-phospho-HER4 Antibody (Tyr1162)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ERBB4, HER4, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, p180erbB4, ERBB4 intracellular domain, s80HER4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1162)
Informations sur le gène
human ... ERBB4(2066)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:10-50 dilution from a representative lot detected HER4 in MCF-7 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected HER4 in untreated and EGF treated A431 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable