ABS457
Anti-ASAH2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
N-acylsphingosine amidohydrolase, Non-lysosomal ceramidase 2, HNAC1, Neutral ceramidase, Acylsphingosine deacylase 2, ASAH2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASAH2(56624)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ASAH2 in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable