ABS1680
Anti-Chromatin-Modifying Protein 2a
from rabbit
Synonyme(s) :
Charged multivesicular body protein 2a, CHMP2a, Putative breast adenocarcinoma marker BC-2, Vacuolar protein sorting-associated protein 2-1, Vps2-1, hVps2-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHMP2A(27243)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 2a in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable