ABS1623
Anti-HRD1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin, Synovial apoptosis inhibitor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYVN1(84447)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRD1 in the membrane, but not the cytosolic, fraction from RAT-1 rat fibroblasts (Pearce, M.M., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20104-20115).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRD1 in RAT-1 and HeLa whole cell lysates (Pearce, M.M., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20104-20115).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRD1 in SPFH2 immunoprecipitate from αT3-1 mouse pituitary gonadotroph cell lysate. The amount of co-immunoprecipitated HRD1 increased when using lysates from cells treated with proteasome inhibitor bortezomib (Cat. No. 504314) to increase cellular accumulation of ubiquitinated SPFH2 (Pearce, M.M., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20104-20115).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected HRD1 in 10 µg of αT3-1 mouse pituitary gonadotroph cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1