Principaux documents
ABS1017
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PHLPP2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PHLPP2, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase 2, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase-like, PHLPP-like
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHLPP2(23035)
Description générale
La protéine phosphatase 2 à domaine PH et de répétition riche en leucine est codée par le gène PHLPP2. Elle est connue pour catalyser la déphosphorylation du résidu pSer473 de l'AKT1 et du résidu pSer660 de la PRKCbeta-II, ainsi que le résidu pSer657 de la PRKCalpha.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH, correspondant au domaine PP2C de la protéine PHLPP2 humaine.
Épitope : dans le domaine homologue à la PP2C
Application
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PHLPP2 dans des cellules HUVEC.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-PHLPP2 est un anticorps dirigé contre la PHLPP2 destiné aux analyses par western blotting et immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HUVEC.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la PHLPP2 dans 10 µg de lysat de cellules HUVEC.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 150 kDa. Réaction croisée anticipée avec toutes les isoformes. L'isoforme 2 (env. 107 kDa) peut éventuellement être détectée lors d'expositions plus longues ou de concentrations plus élevées, ou encore dans certains tissus.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable