ABN76
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat, bovine
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Neurofilament H in bovine cerebellum tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Remarque sur l'analyse
Bovine cerebellum tissue lysate
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable