ABN51
Anti-Fox-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Hexaribonucleotide-binding protein 3, Neuronal nuclei antigen, NeuN antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBFOX3(146713)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Fox-3 in mouse cerebral cortex, mouse hippocampus, and human cerebellum tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fox-3 in E18 rat cortex cells.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Fox-3 on 10 µg of mouse e16 brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse e16 brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable